Läs mer
N,N'-(1,2-dihydroxyeten)bisakrylamid, TRC
Produktkod. 30387803
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387803 500 mg
30380903 100 mg
30380257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493225500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-63-3
Molekylformel C8H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 200.19
LEDER OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formel vikt 200.0797