Läs mer
N,N'-1,2-etanediylbis-karbamoditiosyre C,C'-dimetylester, TRC
Produktkod. 30134512
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134512 5 mg
30132411 10 mg
17982095 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5013205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20721-48-6
Molekylformel C6 H12 N2 S4
Molekylvikt (g/mol) 240.4329
Synonym Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
IUPAC-namn metyl N-[2-(metylsulfanylkarbothioylamino)etyl]karbamoditiooat
LEDER CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Formel vikt 239.9883
Procent renhet >95%