Läs mer
N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, TRC
Produktkod. 30426275
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30426275 2.5 g
1 options
Produktkod. 30426275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8368002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene thiourea
CAS 2122-19-2
Molekylformel C4 H8 N2 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Imidazolidinethione','4-methyl- (8CI','9CI','ACI), 2-Imidazoline-2-thiol','4-methyl- (7CI), 2-Imidazoline-2-thiol','5-methyl- (6CI), 4-Methyl-2-imidazolidinethione (ACI), 4-Methylimidazolidine-2-thione, N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, NSC 31254, NSC 68394, Propylene thiourea
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7)
LEDER CC1CNC(=S)N1
IUPAC-namn 4-methylimidazolidine-2-thione
Molekylvikt (g/mol) 116.18
Formel vikt 116.0408