missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene thiourea |
| CAS | 2122-19-2 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione','4-methyl- (8CI','9CI','ACI), 2-Imidazoline-2-thiol','4-methyl- (7CI), 2-Imidazoline-2-thiol','5-methyl- (6CI), 4-Methyl-2-imidazolidinethione (ACI), 4-Methylimidazolidine-2-thione, N,N'-(1,2-Propylene)thiourea, NSC 31254, NSC 68394, Propylene thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S/c1-3-2-5-4(7)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,5,6,7) |
| LEDER | CC1CNC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 4-methylimidazolidine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.18 |
| Formel vikt | 116.0408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?