Läs mer
N,N'-1,4-fenylenbis[2-bromoacetamid], TRC
Produktkod. 30418733
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30418733 100 mg
1 options
Produktkod. 30418733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319863100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Molekylformel C10 H10 Br2 N2 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
LEDER BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
IUPAC-namn 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacetyl)amino]fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 350.007
Formel vikt 347.911