Läs mer
N,N'-1,4-fenylenbis[2-bromoacetamid], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide] |
| CAS | 10328-52-6 |
| Molekylformel | C10 H10 Br2 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16) |
| LEDER | BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacetyl)amino]fenyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.007 |
| Formel vikt | 347.911 |