Läs mer
N,N'-1,4-fenylendiglycin, TRC
Produktkod. 30409118
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30409118 10 mg
1 options
Produktkod. 30409118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31985010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(karboxymetylamino)anilino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Formel vikt 224.0797