Learn More
N,N'-1,4-fenylendiglycin, TRC
Product Code. 30427778
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Product Code. Kvantitet
30427778 5 mg
1 options
Product Code. 30427778 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3198505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Molekylformel C10 H12 N2 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
LEDER OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(karboxymetylamino)anilino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Formel vikt 224.0797