Läs mer
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10863381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10863381 100 g Glass bottle 100g
10351180 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10863381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53369-71-4
Molekylformel C7H18N2
Molekylvikt (g/mol) 130.23
InChI-nyckel ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n,2,2-tetramethyl, n,n,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n-dimethylneopentanediamine, 3-amino-2,2-dimethylpropyl dimethylamine, n1,n1,2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n1,n1,2,2-tetramethyl, acmc-209l6k, ksc597o9f, uldivzqlpbuhag-uhfffaoysa
PubChem CID 104477
IUPAC-namn N',N',2,2-tetramethylpropane-1,3-diamine
LEDER CC(C)(CN)CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 155.0°C to 158.0°C
Flampunkt 35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Brytningsindex 1.4355
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,III,596
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.