missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Mikromol™
Beskrivning
N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| CAS | 1329613-31-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C27 H34 N2 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. H (EP), Acebutolol Imp. H (EP), N,N'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity H, Acebutolol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| LEDER | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[3-acetyl-4-[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?