Läs mer
N,N,3,5-tetrametylanilin, 98 %
Produktkod. 11357316
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357316 5 g 5g
11367316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09266.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4913-13-7 | C10H15N | 149,237 g/mol
N,N,3,5-tetrametylanilin användes vid snabb släckning av 1,8-dihydroxiantrakinon (DHAQ). Det användes också som en katalysator vid polymersyntesen av glykolmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N,3,5-tetrametylanilin användes vid snabb släckning av 1,8-dihydroxiantrakinon (DHAQ). Det användes också som en katalysator vid polymersyntesen av glykolmetakrylat.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4913-13-7
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00008307
InChI-nyckel NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n,n,3,5-tetramethyl, n,n-dimethyl-3,5-xylidine, 3,5-xylidine, n,n-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl dimethylamine, acmc-209kew, 5-dimethylamino-m-xylene, 3,5,n,n-tetramethylaniline, n,n-dimethyl-sym-m-xylidine, n,n,3,5-tetramethyl aniline, n,n-3,5-tetramethylbenzenamine
PubChem CID 78625
IUPAC-namn N,N,3,5-tetrametylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)N(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,3,5-Tetramethylaniline
Densitet 0.913
Kvantitet 5 g
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.544
UN-nummer UN2810
Beilstein 1933736
Kokpunkt 226°C to 228°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 149.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.