Läs mer
N,N-5-Trimethyl-1H-indole-3-ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-5-Trimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| CAS | 22120-39-4 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methylindole, 5-Methyl-N,N-dimethyltryptamine, NSC 88623 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2/c1-10-4-5-13-12(8-10)11(9-14-13)6-7-15(2)3/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C)cc12 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.3 |
| Formel vikt | 202.147 |