missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-[6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis[2,3-dichlorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-[6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis-2,3-dichlorobenzamide |
| CAS | 1373393-59-9 |
| Molekylformel | C23H11Cl6N5O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzamide, N,N'-[6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis[2,3-dichloro-, 2,3-Dichloro-N-[3-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzamide, N,N'-[6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diyl]bis[2,3-dichlorobenzamide] |
| InChI formel | InChI=1S/C23H11Cl6N5O2/c24-13-7-1-4-10(16(13)27)19-20(30-21(35)11-5-2-8-14(25)17(11)28)31-23(34-33-19)32-22(36)12-6-3-9-15(26)18(12)29/h1-9H,(H2,30,31,32,34,35,36) |
| LEDER | Clc1cccc(C(=O)Nc2nnc(c(NC(=O)c3cccc(Cl)c3Cl)n2)c4cccc(Cl)c4Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dichloro-N-[3-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.08 |
| Formel vikt | 598.9044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?