Läs mer
N,N’-(6-Phenylphenanthridine-3,8-diyl)-bis-ethyl Carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-(6-Phenylphenanthridine-3,8-diyl)-bis-ethyl Carbamate |
| CAS | 62895-39-0 |
| Molekylformel | C25 H23 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O4/c1-3-31-24(29)26-17-10-12-19-20-13-11-18(27-25(30)32-4-2)15-22(20)28-23(21(19)14-17)16-8-6-5-7-9-16/h5-15H,3-4H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,30) |
| LEDER | CCOC(=O)Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(NC(=O)OCC)ccc24 |
| IUPAC-namn | ethyl N-[3-(ethoxycarbonylamino)-6-phenylphenanthridin-8-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.47 |
| Formel vikt | 429.1689 |