Läs mer
N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-acetamide |
| CAS | 86382-43-6 |
| Molekylformel | C17H18N2OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N,α-Trimethylphenothiazine-10-acetamide, Phenothiazine-10-acetamide','N,N,α-trimethyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2OS/c1-12(17(20)18(2)3)19-13-8-4-6-10-15(13)21-16-11-7-5-9-14(16)19/h4-12H,1-3H3 |
| LEDER | O=C(C(C)N1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)N(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.4 |
| Formel vikt | 298.11 |