Läs mer
N-(N-Bensyloxikarbonyloxi)succinimid, TRC
Produktkod. 30333932
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30333932 25 g
1 options
Produktkod. 30333932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28627525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS 13139-17-8
Molekylformel C12H11NO5
Kvantitet 25 g
Synonym 1-[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[[(Phenylmethyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Benzyl 2,5-dioxopyrrolid-1-yl Carbonate, Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Carbonate, Benzyl N-succinimidyl Carbonate, Benzyl Succinimidyl Carbonate, Benzyloxycarbonyloxysuccinimide, Cbz-OSu, N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC-namn Bensylkarbonat (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)
Molekylvikt (g/mol) 249.22
Formel vikt 249.0637