Läs mer
N,N'-Bis(1,4-bensodioxan-2-karbonyl) piperazin, TRC
Produktkod. 30180372
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180372 25 mg
30179806 100 mg
30180323 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41050525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617677-53-9
Molekylformel C22 H22 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Synonym 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Mesilate Imp. C (EP)
IUPAC-namn [4-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-yl)metanon
LEDER O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
Formel vikt 410.1478
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.