Läs mer
N,N-bis(1-naphthylmethyl)aminomethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-bis(1-naphthylmethyl)aminomethane |
| CAS | 5418-22-4 |
| Molekylformel | C23 H21 N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-, N-Methyl-N-(1-naphthalenylmethyl)-1-naphthalenemethanamine, NSC 10424 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N/c1-24(16-20-12-6-10-18-8-2-4-14-22(18)20)17-21-13-7-11-19-9-3-5-15-23(19)21/h2-15H,16-17H2,1H3 |
| LEDER | CN(Cc1cccc2ccccc12)Cc3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-naphthalen-1-yl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.42 |
| Formel vikt | 311.1674 |