Learn More
N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifyrenyl)etyl]-N,N'-dimetylpropan-1,3-diamin Dihydroklorid, Mikromol™
Descrizione
N,N'-Bis[2-(3,4-dimetoxifyrenyl)etyl]-N,N'-dimetylpropan-1,3-diamin Dihydroklorid
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride |
| LEDER | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.51 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?