missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30457859
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457859 4 x 25 mg
30050990 25 mg
30052022 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457859 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0022.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 63434-11-7
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Molekylvikt (g/mol) 503.51
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 503.505 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.