Läs mer
N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| CAS | 76820-34-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, Iohexol Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23) |
| LEDER | OCC(O)CNC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)NCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitrobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Visa mer |