Läs mer
N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23) |
| Formel vikt | 357.1172 |
| Procent renhet | >95% |