Läs mer
N,N’-Bis(2,4-xylyl)formamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(2,4-Xylyl)Formamidine |
| CAS | 16596-04-6 |
| Molekylformel | C17 H20 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide, N,N'-Di-2,4-xylylformamidine, N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)formamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2/c1-12-5-7-16(14(3)9-12)18-11-19-17-8-6-13(2)10-15(17)4/h5-11H,1-4H3,(H,18,19) |
| LEDER | Cc1ccc(N\C=N\c2ccc(C)cc2C)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N,N'-bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.35 |
| Formel vikt | 252.1626 |