Läs mer
N,N’-Bis(2,4-xylyl)-N-methylformamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(2,4-xylyl)-N-methylformamidine Hydrochloride |
| CAS | 1391062-43-3 |
| Molekylformel | C18 H23 Cl N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-13-6-8-17(15(3)10-13)19-12-20(5)18-9-7-14(2)11-16(18)4;/h6-12H,1-5H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)c2ccc(C)cc2C |
| IUPAC-namn | N,N'-bis(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.84 |
| Formel vikt | 302.155 |