missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Bis[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]-methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Beskrivning
N,N'-Bis[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]-methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[2-[((5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 72126-78-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-Bis[2-[((5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C22 H35 N5 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. A (EP), Ranitidine Imp. A (EP), Ranitidine USP Related Compound B, Ranitidine USP RC B, N,N'-Bis[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]-methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine, AH 20720X, Ph Eur Ranitidine Impurity A, BP Ranitidine Impurity A, USP Ranitidine Related Compound B, Ranitidine bis-compound (AH20720), Ranitidine Related Compound B, Ranitidine Hydrochloride Impurity A, Ranitidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-N,1-N'-bis[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?