missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-bis(2,6-Diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-bis(2,6-Diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide |
| CAS | 123174-58-3 |
| Molekylformel | C72H58N2O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N'-bis(2,6-Diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide |
| InChI formel | InChI=1S/C72H58N2O8/c1-39(2)47-31-21-32-48(40(3)4)67(47)73-69(75)51-35-55(79-43-23-13-9-14-24-43)61-63-57(81-45-27-17-11-18-28-45)37-53-60-54(72(78)74(71(53)77)68-49(41(5)6)33-22-34-50(68)42(7)8)38-58(82-46-29-19-12-20-30-46)64(66(60)63)62-56(80-44-25-15-10-16-26-44)36-52(70(73)76)59(51)65(61)62/h9-42H,1-8H3 |
| LEDER | O=C(C(C1=C2C=C(OC3=CC=CC=C3)C4=C51)=CC(OC6=CC=CC=C6)=C5C7=C(OC8=CC=CC=C8)C=C9C%10=C7C4=C(OC%11=CC=CC=C%11)C=C%10C(N(C%12=C(C(C)C)C=CC=C%12C(C)C)C9=O)=O)N(C%13=C(C(C)C)C=CC=C%13C(C)C)C2=O |
| IUPAC-namn | 2,9-bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,6,12,13-tetraphenoxyanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone |
| Molekylvikt (g/mol) | 1079.24 |
| Formel vikt | 1078.42 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?