Läs mer
N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride |
| CAS | 1639405-29-0 |
| Molekylformel | C5 H14 N4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Bis(2-aminoethyl)thiourea Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N4S/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4,6-7H2,(H2,8,9,10) |
| LEDER | NCCNC(=S)NCCN |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(2-aminoethyl)thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.256 |
| Formel vikt | 162.094 |