Läs mer
N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 42137-88-2 |
| Molekylformel | C11H15Cl2NO2S |
| MDL-nummer | MFCD00018944 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N(CCCl)CCCl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.21 |
| Procent renhet | 95% |