Läs mer
N,N-Bis(2-kloroetyl)bensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30134442
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134442 2.5 g 2.5g
30008492 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4189102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58023-19-1
Molekylformel C10 H13 Cl2 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 282.19
Synonym NSC 240403;
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloroetyl)bensensulfonamid
LEDER ClCCN(CCCl)S(=O)(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c11-6-8-13(9-7-12)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Formel vikt 281.0044
Procent renhet >95%