Läs mer
N,N-Bis(2-kloroetyl)-p-toluensulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 30049165
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049165 25 mg
1 options
Produktkod. 30049165 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1035.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N,N-Bis(2-klorotetyl)-p-toluensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Analyt- eller komponentnamn N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H15 Cl2 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloroetyl)-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 296.2133
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 295,0201 g/mol