Läs mer
N,N-Bis(2-kloroetyl)-p-toluensulfonamid, teknik. 90 %
Produktkod. 11397375
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397375 5 g 5g
11307385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05296.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296,206 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42137-88-2
Molekylformel C11H15Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 296.206
MDL-nummer MFCD00018944
InChI-nyckel PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 96039
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloretyl)-4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Smältpunkt 45 °C till 47 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2134258
Formel vikt 296.22
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.