Läs mer
N,N-Bis(2-kloretyl)-p-toluensulfonamid, teknisk grad 90%, TRC
Produktkod. 30332784
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332784 10 g
1 options
Produktkod. 30332784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41901010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Molekylformel C11 H15 Cl2 N O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloroetyl)-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 296.2133
Formel vikt 295.0201