Läs mer
N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid Cyclohexylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid Cyclohexylamine Salt |
| CAS | 1566-15-0 |
| Molekylformel | C10H24Cl2N3O2P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phosphamide Mustard, NSC 69945 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.C4H11Cl2N2O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;5-1-3-8(4-2-6)11(7,9)10/h6H,1-5,7H2;1-4H2,(H3,7,9,10) |
| LEDER | OP(N(CCCl)CCCl)(N)=O.NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinic acid;cyclohexanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.2 |