Läs mer
N,N-bis(2-hydroxietyl)-2-aminoetansulfonsyra, fri syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11384149 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384149 100 g 100g
11394149 250 g 250g
11304159 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384149 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210092780
Kemiska identifierare
CAS 10191-18-1
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 213.25
MDL-nummer MFCD00007533
InChI-nyckel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etan-1-sulfonsyra
LEDER OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.9961
Formel vikt 239.23