missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid, Millipore™

Produktkod. 10331671
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10331671 250 g 250g
10209400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10331671 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1152280250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

PKa (20°C)7.15, ≥99% (alkalimetric)

buffer substance BES

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 10191-18-1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Aminoethanesulfonic Acid
Kvantitet 250 g
Lösningstyp Buffer
MDL-nummer MFCD00007533
Synonym N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 213.25
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.