Läs mer
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13127-79-2 |
| Molekylformel | C10H15NO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4S/c12-8-6-11(7-9-13)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1)(N(CCO)CCO)=O |
| IUPAC-namn | N,N-bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.3 |
| Formel vikt | 245.07 |