Läs mer
N,N-Bis(2-hydroxyetyl)etylendiamin
Produktkod. 11338347
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338347 5 g 5g
11348347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032312.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148,21 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3197-06-6
Molekylformel C6H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00014822
InChI-nyckel CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Densitet 1.069 g/mL
Kokpunkt 174 °C till 178 °C (3 till 4 mmHg)
Odör Aminliknande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Synonym cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
LEDER NCCN(CCO)CCO
IUPAC-namn 2-[(2-aminoetyl)(2-hydroxietyl)amino]etan-1-ol
PubChem CID 76688
Formel vikt 148.21
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.