Läs mer
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethanaminium Chloride |
| CAS | 443999-11-9 |
| Molekylformel | C23H48NO4.Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H48NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-23(27)28-22-19-24(2,17-20-25)18-21-26;/h25-26H,3-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-N-(2-(palmitoyloxy)ethyl)ethan-1-aminium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.09 |
| Formel vikt | 437.33 |