Läs mer
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride |
| CAS | 119214-97-0 |
| Molekylformel | C25H52NO4.Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H52NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25(29)30-24-21-26(2,19-22-27)20-23-28;/h27-28H,3-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-N-(2-(stearoyloxy)ethyl)ethan-1-aminium Chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.14 |
| Formel vikt | 465.36 |