missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, TRC

Produktkod. 30407365
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407365 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30407365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8829005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride
CAS 119214-97-0
Molekylformel C25H52NO4.Cl
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H52NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25(29)30-24-21-26(2,19-22-27)20-23-28;/h27-28H,3-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-N-(2-(stearoyloxy)ethyl)ethan-1-aminium Chloride
Molekylvikt (g/mol) 466.14
Formel vikt 465.36
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.