Läs mer
N.N'-Bis(2-hydroxyetyl)oxamid, 99 %
Produktkod. 11404437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404437 5 g 5g
11414437 25 g 25g
11424437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20458.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 1871-89-2 | C6H12N2O4 | 176,172 g/mol
NN'-bis(2-hydroxietyl)oxamid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
N.N′ -Bis(2-hydroxietyl)oxamid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under normala temperaturer och tryck. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-89-2
Molekylformel C6H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 176.172
MDL-nummer MFCD00020559
InChI-nyckel FPQJEXTVQZHURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl oxalamide, nn'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, unii-t92n2yr78x, ethanediamide, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, n,n-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n,n'-bis-2-hydroxyethyl-oxamide, ethanediamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethanediamide, n-2-hydroxyethyl-n'-2-hydroxyethyl ethane-1,2-diamide
PubChem CID 74638
IUPAC-namn N,N'-bis(2-hydroxietyl)oxamid
LEDER C(CO)NC(=O)C(=O)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Smältpunkt 167 °C till 169 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.