Läs mer
N,N-Bis(2-hydroxyetyl), Tridecylamin, TRC,
Produktkod. 30133847
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133847 500 mg
17932465 250 mg
17913845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB443865500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18312-57-7
Molekylformel C17H37NO2
Molekylvikt (g/mol) 287.48
IUPAC-namn 2-[2-hydroxyetyl(tridecyl)amino]etanol
LEDER CCCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(2-hydroxyethyl) Tridecylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(14-16-19)15-17-20/h19-20H,2-17H2,1H3
Formel vikt 287.2824
Procent renhet >95%