Läs mer
N,N'-Bis(2-merkaptobenzoyl)hydrazid, TRC
Produktkod. 30345481
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30345481 50 mg
1 options
Produktkod. 30345481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB48182550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Molekylformel C14H12N2O2S2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
LEDER Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
IUPAC-namn 2-sulfanyl-N'-(2-sulfanylbenzoyl)bensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 304.39