missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N’-Bis[(2-propenyloxy)carbonyl]-L-cystine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[(2-propenyloxy)carbonyl]-L-cystine |
| CAS | 80349-71-9 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O8 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2R,2'R)-3,3'-Disulfanediylbis(2-(((allyloxy)carbonyl)amino)propanoic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O8S2/c1-3-5-23-13(21)15-9(11(17)18)7-25-26-8-10(12(19)20)16-14(22)24-6-4-2/h3-4,9-10H,1-2,5-8H2,(H,15,21)(H,16,22)(H,17,18)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCC=C)C(=O)O)NC(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | (2R)-3-[[(2R)-2-carboxy-2-(prop-2-enoxycarbonylamino)ethyl]disulfanyl]-2-(prop-2-enoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.447 |
| Formel vikt | 408.066 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?