Läs mer
N,N'-Bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea |
| CAS | 125579-40-0 |
| Molekylformel | C31 H46 N4 O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Urea, N,N'-bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, N 113 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46N4O7/c1-19(36)25-13-21(9-11-27(25)41-17-23(38)15-32-30(3,4)5)34-29(40)35-22-10-12-28(26(14-22)20(2)37)42-18-24(39)16-33-31(6,7)8/h9-14,23-24,32-33,38-39H,15-18H2,1-8H3,(H2,34,35,40) |
| LEDER | CC(=O)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c2)C(=O)C)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.72 |
| Formel vikt | 586.337 |