Läs mer
Alfa Aesar™ N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 97%
Produktkod. 11345149
Change view
Kvantitet:
5g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345149 5g 5g
1 options
Produktkod. 11345149 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A18133.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
CAS 4605-14-5
Kokpunkt 101°C to 103°C (1mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C9H24N4
MDL-nummer MFCD00008213
Kvantitet 5g
UN-nummer UN2735
Synonym norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
InChI-nyckel ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CN)CNCCCNCCCN
IUPAC-namn N'-[3-(3-aminopropylamino)propyl]propane-1,3-diamine
Molekylvikt (g/mol) 188.319
PubChem CID 78350
ChEBI CHEBI:45718
Formel vikt 188.32
Procent renhet 97%