Läs mer
N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10332243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10332243 5 g 5g
10095690 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10332243 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 402280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4605-14-5 | C9H24N4 | 188.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4605-14-5
Molekylformel C9H24N4
Molekylvikt (g/mol) 188.32
MDL-nummer MFCD00008213
InChI-nyckel ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
PubChem CID 78350
ChEBI CHEBI:45718
IUPAC-namn N'-[3-(3-aminopropylamino)propyl]propan-1,3-diamin
LEDER NCCCNCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Bis(3-aminopropyl)-1, 3-propanediamine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 102°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.4900 to 1.492
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.