Läs mer
N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine, TRC
Produktkod. 30327057
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327057 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30327057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6157432.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine
CAS 105-83-9
Molekylformel C7H19N3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3
LEDER CN(CCCN)CCCN
IUPAC-namn N1-(3-aminopropyl)-N1-methylpropane-1,3-diamine
Molekylvikt (g/mol) 145.25
Formel vikt 145.1579