Läs mer
N,N’-Bis(3-pyridyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(3-pyridyl)urea |
| CAS | 39642-60-9 |
| Molekylformel | C11 H10 N4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N-Bis(3-Pyridyl)Urea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-3-1-5-12-7-9)15-10-4-2-6-13-8-10/h1-8H,(H2,14,15,16) |
| LEDER | O=C(Nc1cccnc1)Nc2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 1,3-dipyridin-3-ylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.0855 |