Läs mer
N,N'-Bis[3-(trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[3-trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea |
| CAS | 1895865-11-8 |
| Molekylformel | C17 H8 F6 N4 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N'-Bis[3-(trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea |
| InChI formel | InChI=1S/C17H8F6N4O/c18-16(19,20)13-5-11(3-1-9(13)7-24)26-15(28)27-12-4-2-10(8-25)14(6-12)17(21,22)23/h1-6H,(H2,26,27,28) |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)ccc1C#N |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.262 |
| Formel vikt | 398.06 |